Merck
CLS4280250
Pyrex® round-bottom boiling flask, long neck with tooled mouth
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4280
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
long
round bottom flask
Verbindung
joint ST/NS5
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Tooled Mouth
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4280-250
Kapazität
250 mL
Halsumfang
(1)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)