Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
1,000 mL
Feature:
subdivision 10 mL
€ 47,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
suitable for EPA 1613
Quality Segment
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
volume measuring range
1,000 mL
H
440 mm
General description
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Other Notes
BR35162 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL | description volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL | description volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL | description volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL |
| feature subdivision 10 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 0.2 mL |
| volume measuring range 1,000 mL | volume measuring range 100 mL | volume measuring range 50 mL | volume measuring range 10 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 440 mm | H 250 mm | H 200 mm | H 145 mm |
| tol. measuring range accuracy: 5 mL | tol. measuring range accuracy: 0.4 mL | tol. measuring range accuracy: 0.4 mL | tol. measuring range accuracy: 0.08 mL |
| agency suitable for EPA 1613 | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Messzylinder, PMP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?