CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Synonym(e):
Corning® 2982
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)