Merck
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonym(e):
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2110-50
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Volumen
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)