CLS210350
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonym(e):
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2103-50
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)