Merck
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 798,00
€ 798,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 798,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 798,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Messbereich Volumen
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)