BR23821
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Synonym(e):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Größe auswählen
€ 136,00
Größe auswählen
About This Item
€ 136,00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.1 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Hersteller/Markenname
BRAND 23821
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Bürette L
790 mm
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)