Merck
CF0048
Sigma-Aldrich
Difluoroethylazide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Synonym(e):
2,2-Difluoroethyl azide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3F2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.06
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
SMILES String
FC(CN=[N+]=[N-])F
InChI
1S/C2H3F2N3/c3-2(4)1-6-7-5/h2H,1H2
InChIKey
POGMHHQMPXTJHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Difluoroethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.