Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CF3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.06
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenreaction suitability
reaction type: Halogenations
concentration
0.5 M in THF
SMILES string
FC(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/CF3N3/c2-1(3,4)6-7-5
InChI key
VTWUWWKZOBMMPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoromethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F
flash_point_c
-21.2 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?