CBR01468
{6-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-3-pyridinyl}boronic acid
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BN2O3/c1-10(2,3)9(14)13-8-5-4-7(6-12-8)11(15)16/h4-6,15-16H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChIKey
UMNSJQDICLTXBG-UHFFFAOYSA-N