Merck
C99752
Sigma-Aldrich
Cycloheptylcyanid
97%
Synonym(e):
Cycloheptancarbonitril
About This Item
Lineare Formel:
C7H13CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChIKey
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)