376310
trans-3-(Trimethylsilyl)allylalkohol
96%
Synonym(e):
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)-trimethylsilan, trans-3-Trimethylsilyl-2-propen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Verunreinigungen
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
Dichte
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChIKey
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter