Merck
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2,2-Dimethylpropionsäure
99%
Synonym(e):
β-chlorpivalic acid, 3-Chlorpivalivalinsäure
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C(CH3)2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
Beilstein:
1747015
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
crystals
bp
215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)