Merck
C32402
Sigma-Aldrich
2-Chlorcyclohexanol
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
InChIKey
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)