C100005
1,3-Cyclohexadien
contains 0.05% BHT as inhibitor, 97%
Synonym(e):
1,2-Dihydrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.05% BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC=CC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2
InChIKey
MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- C-C-Kupplung mit aromatischen Alkoholen mittels Iridium-katalysiertem Wasserstoff-Auto-Transfer und mit Aldehyden mittels durch Isopropanol vermittelte Transfer-Hydrierung zum Bilden von Carbonyladditionsprodukten.
- Lebende anionische Polymerisation mit n-BuLi/TMEDA-System, um Polycyclohexadien zu bilden.
- Platin-katalysierte Silaborierung zum Bilden von (1R,4S)-1-(Dimethylphenylsilyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-cyclohexen.
- Aerobe Palladium-katalysierte 1,4-Diacetoxylierung in Gegenwart von Cobalttetra(hydrochinon)porphyrin als Elektronentransferreagens.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.0 °F
Flammpunkt (°C)
18.9 °C