Fortfahren mit
739731
2-Aminooxazole
97%
Synonym(e):
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Form:
solid
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-95 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CIAH987F2DAF
description
97%
description
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
-
mp
90-95 °C
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)