BR81927
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25+50 mL, PTFE key
Synonym(e):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Größe auswählen
€ 51,30
Größe auswählen
About This Item
€ 51,30
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE key
amber
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 81927
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | BR81167 | BR81146 | BR81939 |
---|---|---|---|
packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
manufacturer/tradename BRAND 81927 | manufacturer/tradename BRAND 81167 | manufacturer/tradename BRAND 81146 | manufacturer/tradename BRAND 81939 |
Allgemeine Beschreibung
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)