Merck
BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Synonym(e):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
€ 87,60
€ 87,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 87,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 87,60
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass (5.4)
Hersteller/Markenname
BRAND 13926
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)