BR782094
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
Größe auswählen
€ 105,00
Größe auswählen
About This Item
€ 105,00
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 782094
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
white, with transparent bottom
Bindungsart
cell culture treated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)