BR781961
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 330 μL, V-bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Größe auswählen
€ 150,00
Größe auswählen
About This Item
€ 150,00
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom
polystyrene
transparent wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (V-bottom)
with lid
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 781961
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
transparent
Bindungsart
cell culture treated
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)