Merck
M9686
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
V-bottom clear wells, lid, pack of 100
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651180
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
V-bottom clear wells, polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom clear wells, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 651180
size
96 wells
well volume
234 μL
well working volume
40-200 μL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Für optimale Zellanhaftung behandelte Gewebekultur. Nichtpyrogen durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL.
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-200 μL; maximum volume 234 μL. Well surface area 0.28 cm(2).
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, with lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)