Merck
BR708114
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, standard, L 105 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 70,80
€ 70,80
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 70,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 70,80
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Materialien
polypropylene cap
Hersteller/Markenname
BRAND 708114
Verpackung
1 ea of
Länge
105 mm
Kapazität
5 and 10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With recirculation valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)