Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,80 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
L:
90 mm
€ 34,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
manufacturer/tradename
BRAND 707915
L
90 mm
tube nominal capacity
2 mL
General description
Discharge tubes for seripettor pro. Incl. closure cap, EPDM discharge valve and sealing ring.
Other Notes
BR707915 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with integrated valve, fine tip, for 0.5, 1, 2, 5 & 10 mL Dispensette III | description with integrated valve, for 5 & 10 mL Dispensette III | description with integrated valve, fine tip, for 25, 50 and 100 mL Dispensette III | description for 2 mL |
| material (Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring) | material - | material - | material polypropylene |
| L 90 mm | L 90 mm | L 120 mm | L - |
| manufacturer/tradename BRAND 707915 | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND 704518 |
| tube nominal capacity 2 mL | tube nominal capacity - | tube nominal capacity - | tube nominal capacity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® discharge tube for Dispensette®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?