BR37481
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 5 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Größe auswählen
€ 67,00
Größe auswählen
About This Item
€ 67,00
Empfohlene Produkte
Materialien
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Leistungsmerkmale
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37481
Kapazität
5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)