NIST717A
Bor-Glas mit hoher Viskosität
NIST® SRM® 717a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Allgemeine Beschreibung
SRM 717A_cert
SRM 717A_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)