BR36975
BRAND® volumetric flask, USP, BLAUBRAND®
capacity 20 mL, joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonym(e):
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified, BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Größe auswählen
€ 48,30
Größe auswählen
About This Item
€ 48,30
Empfohlene Produkte
Materialien
glass flask
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS10/19
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 36975
Kapazität
20 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)