Merck
BR36170
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 10 mL
Synonym(e):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PMP
polypropylene stopper
transparent
Verbindung
joint ST/NS10/19
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 36170
Größe
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)