Merck
BR23830
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
€ 157,00
€ 157,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 157,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 157,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass (5.4)
Hersteller/Markenname
BRAND 23830
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volumen
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)