BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
€ 157,00
Größe auswählen
About This Item
€ 157,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (5.4)
Hersteller/Markenname
BRAND 23829
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)