BR155548
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 60 mm × 14 mm, diamond
Synonym(e):
Dishes, Weighing dishes
Größe auswählen
€ 61,40
Größe auswählen
About This Item
€ 61,40
Empfohlene Produkte
Materialien
diamond
polystyrene
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 155548
L × B × H
80 mm × 60 mm × 14 mm
Schale L × B
80 mm × 60 mm
Volumen
30 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)