Fortfahren mit
W3887
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 25 mL, white
Synonym(e):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
diamond , polystyrene
Packaging:
case of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1424A
€ 49,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
diamond , polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424A
W × L × D
71 mm × 46 mm × 14 mm
volume
25 mL
color
white
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W4012W4137HS1427C
description
polystyrene, volume 25 mL, white
description
polystyrene, volume 30 mL, white
description
polystyrene, volume 100 mL, white
description
polystyrene, volume 100 mL, black
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427C
material
diamond , polystyrene
material
polystyrene , diamond
material
diamond , polystyrene
material
polystyrene
W × L × D
71 mm × 46 mm × 14 mm
W × L × D
78 mm × 56 mm × 14 mm
W × L × D
119 mm × 90 mm × 19 mm
W × L × D
-
color
white
color
white
color
white
color
black
volume
25 mL
volume
30 mL
volume
100 mL
volume
100 mL
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 500 ea
packaging
case of 500 ea
packaging
pk of 500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)