Merck
BR144620
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 14/23, (hollow, hexagonal grip)
Größe auswählen
1 EA
€ 8,40
€ 8,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 8,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 8,40
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
BRAND 144620
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)