Merck
BR144605
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 7/16
Synonym(e):
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper conical joint stopper, Conical joint stoppers, Stoppers
Größe auswählen
1 EA
€ 8,40
€ 8,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 8,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
€ 8,40
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS7/16
Beschreibung
hexagonal grip
hollow
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144605
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)