Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 12,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
€ 12,50
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS14/23
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Aus PP, hohl mit dichtenden Rippen und quadratischem Griff.
Other Notes
BR144420 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/23 | description joint: ST/NS 24/29 | description joint: ST/NS 19/26 | description joint: ST/NS 29/32 |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| joint joint: ST/NS14/23 | joint joint: ST/NS24/29 | joint joint: ST/NS19/26 | joint joint: ST/NS29/32 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® konischer Verbindungsstopfen, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?