BR143361
BRAND® tubing
I.D. 7, O.D. 10, W 1.5 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
€ 132,00
Größe auswählen
About This Item
€ 132,00
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143361
ID
7
Länge
25 m
AD
10
Breite
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)