Merck
BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
Größe auswählen
1 EA
€ 74,70
€ 74,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 74,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 74,70
Check Cart for Availability
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.02 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13913
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Länge
795 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)