BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Synonym(e):
Test tubes, Tubes
Größe auswählen
€ 108,00
Größe auswählen
About This Item
€ 108,00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
Beschreibung
RCF max - 2000
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 2,000 × g
graduations: no
Verpackung
pack of 3000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114715
Durchm. × L
16 mm × 100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)