CLS9944916X
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Rundboden
capacity 15.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Gewindegröße
15-415
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99449-16X
AD × L
16 mm × 125 mm
Kapazität
15.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.