BAF378570000
Mini-tubes strip
capacity 1 mL
Größe auswählen
€ 524,00
Größe auswählen
About This Item
€ 524,00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 4800 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37857-0000
Kapazität
1 mL
Röhrchendurchm.
6.2 mm
Arbeitsvolumen
1 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- 1 mL tubes in separable ′strip form′ for use with multichannel pipettors
- Medical grade polypropylene resin construction
- Easy to cut strip of tubes into individual tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)