Fortfahren mit
CLS4418
Corning® 8-cap strips for 1.2 mL cluster tubes and cluster tube strips
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
Synonym(e):
cap strips, tube caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
120 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polyethylene
Color:
clear
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 12, case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
€ 90,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene
sterility
sterile
feature
Plate feature: 8-cap strips, Plate format: 96 well cluster tube
packaging
pack of 12, case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
manufacturer/tradename
Corning 4418
color
clear
General description
Polyethylene 8-cap strips designed to fit 1.2mL cluster tubes, such as CLS4401, and cluster tube strips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4408CLS4412CLS4413
description
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
description
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
description
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
description
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
color
clear
color
clear plate
color
clear plate
color
clear plate
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
Plate feature: 8-cap strips, Plate format: 96 well cluster tube
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
manufacturer/tradename
Corning 4418
manufacturer/tradename
Corning 4408
manufacturer/tradename
Corning 4412
manufacturer/tradename
Corning 4413
material
polyethylene
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
packaging
pack of 12, case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
packaging
case of 120, pack of 120
packaging
pack of 12, case of 120
packaging
pack of 12, case of 120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)