Fortfahren mit
CLS4401
Corning® 96 Well PP 1,2 mL Cluster-Röhrchen
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 960/cs
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32119210
Manufacturer/tradename:
Corning 4401
Material:
polypropylene , round bottom wells clear
Feature:
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 960 bulk packed, pack of 960
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , round bottom wells clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
packaging
case of 960 bulk packed, pack of 960
manufacturer/tradename
Corning 4401
tube O.D.
0.343 in.
tube capacity
1.2 mL
tube working volume
≤1mL
color
clear plate, clear
General description
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes are designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4410CLS4408CLS4411
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4401
manufacturer/tradename
Corning 4410
manufacturer/tradename
Corning 4408
manufacturer/tradename
Corning 4411
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
material
polypropylene , round bottom wells clear
packaging
case of 960 bulk packed, pack of 960
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
case of 120, pack of 120
packaging
pack of 96, case of 960
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
color
clear plate
color
clear plate
color
clear plate
color
clear plate
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)