Merck
BAF371201276
Spinbar® Magnetrührstäbchen
round white PTFE-coated (no pivot ring), L × diam. 3 in. (76 mm) × 0.5 in. (12 mm)
Synonym(e):
Spinbar® magnetic stir bar
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round white PTFE-coated (no pivot ring)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37120-1276
L × Durchm.
3 in. (76 mm) × 0.5 in. (12 mm)
Allgemeine Beschreibung
Mit PTFE-Überzug. Mit starken Permanentmagneten aus Alnico V. Achteckiger Querschnitt, mit Drehring. Ovale Rührfische sind besonders für Gefäße mit rundem Boden geeignet.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Smooth surface stirbars have no sharp or flat edges which maximizes contact with the stirring vessel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE coating – Superior Chemical Compatibility
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)