Merck
Z115177
Spinbar® Magnetrührstäbchen
for 3-5 mL tubes
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
6 EA
€ 81,40
€ 81,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 81,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
€ 81,40
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37135-0001
Stab B &Anzahl; H &Anzahl; Durchm.
10.4 mm × 16.5 mm × 9.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Magnetrührer entwickelt für Rühren in engen Gefässen.
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Rechtliche Hinweise
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)