Merck
BAF175750030
Snap Cap Vials
capacity 111 mL
Größe auswählen
72 EA
€ 168,00
€ 168,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EA
€ 168,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
€ 168,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 72 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17575-0030
Kapazität
111 mL
Röhrchendurchm.
49 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)