Merck
B54800
Sigma-Aldrich
Tetrazoliumblauchlorid
Synonym(e):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis-(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)-dichlorid, 3,3′-Dianisol-4,4′-bis-(3,5-diphenyltetrazolium-chlorid), BTC, Blau Tetrazolium-(chlorid)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H32Cl2N8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
727.64
Beilstein:
3894077
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
254 nm
SMILES String
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)