Fortfahren mit
88190
Tetrazoliumblauchlorid
≥90% (T), powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis-(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)-dichlorid, 3,3′-Dianisol-4,4′-bis-(3,5-diphenyltetrazolium-chlorid), BTC, Blau Tetrazolium-(chlorid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 774,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H32Cl2N8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
727.64
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-488-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894077
€ 63,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrazoliumblauchlorid, suitable for microbiology, ≥90% (T)
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
application(s)
microbiology
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Used in the assay of reducing sugars; Used in the preparation of DNA-cation complexes, immunoadsorbents for anti-DNA antibodies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T437593862N6876
description
suitable for microbiology, ≥90% (T)
description
used in colorimetric determination of reducing compounds
description
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
description
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (T)
assay
-
assay
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrazoliumblauchlorid
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1871-22-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)