Wichtige Dokumente
B42004
Methylthymolblau Natriumsalz
Dye content 70 %
Synonym(e):
3,3′-Bis-[N,N-di-(carboxymethyl)-aminomethyl]-thymolsulfonphthalein Tetranatriumsalz, TMB, Thymolsulfonphthalein-3′,3″-bis-methyliminodiessigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 70%
λmax
438 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?