Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Other Notes
Certified quantitative values are available for the following components: n-Undecane, n-Tridecane, n-Hexadecane, n-Eicosane. The quantitative values given for the other components are informative and not within the accreditation of ISO17034 and ISO/IEC17025, but all components are verified to serve as retention time markers.
Find here our MOSH MOAH CRM mix containing suitable internal standard components for quantification of both mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH), as well as markers for the start and the end of the corresponding MOSH and MOAH fractions.
Legal Information
Analyt
- n-Undecane
- n-Tridecane
- n-Hexadecane
- n-Eicosane
- n-Decane
- n-Tetracosane
- n-Pentacosane
- n-Pentatriacontane
- n-Tetracontane
- n-Pentacontane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?