Wichtige Dokumente
B22704
N-Benzylglycinethylester
97%
Synonym(e):
(Benzylamino)-essigsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless to yellow
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChIKey
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?