Wichtige Dokumente
B14205
3-Benzoylpyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
307 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
InChIKey
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)